Learn More
Tige de nickel, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
95.68€ - 337.68€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011454.BV |
30 cm |
95.68€
30cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011454.VB |
120 cm |
337.68€
120cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spécification
Nickel rod | |
7440-02-0 | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless | |
Tige |
6.35mm (0.25 in.) dia. | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
99.5% | |
≈2.82g/cm |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H351-H317
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Nickel rod
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nickel
RUO – Research Use Only