Learn More
Poudre de nickel, sphérique, APS 5-15 micron, 99,8 % (à base des métaux) 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
73.60€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11306617
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
000663.14
25 g
73.60€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11316617
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
000663.22
100 g
163.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Spécification
Nickel powder
(Base des métaux)
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
Apparent density: 3g/cm3 to 5g/cm3
7440-02-0
Ni
UN3089
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
99.8%
APS 5 to 15 Micron
Poudre sphérique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H351-H228-H317
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Matière solide inflammable.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Nickel
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .