Learn More
Poudre de nickel, sphérique, APS 0,08 à 0,15 micron, 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : S.S. 4,5-8,5 m2/g, Masse volumique tassée : 1,0-2,5 g/cm3
sur devis - 0.05€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043338.09 |
10 g | |||||||
15421897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043338.30 |
250 g |
0.05€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spécification
Nickel | |
7440-02-0 | |
99.8% (Metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
Odorless |
Argent à gris | |
Silver gray powder | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Poudre sphérique |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QR5950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only