Learn More
Poudre de nickel, sphérique, maille de -100+325, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11355517
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel powder
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.8%
Dimensions de la maille −100+325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre sphérique