Learn More
Poudre de nickel, 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Code produit. 15404745
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
C généralement inférieur à 0,05 %
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray powder
Densité 8.908g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.996%
Quantité 25 g
Dimensions de la maille -120 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre