Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
3.33€ - 3.69€
Spécification
Type de pointe | Courbe |
---|---|
Matériau | Nickel-plated Steel |
Type de produit | Forceps |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10370412
|
Usbeck Laborgeraete™
3043 |
145 mm |
3.69€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10218771
|
Usbeck Laborgeraete™
3061 |
115 mm |
3.33€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10350942
|
Usbeck Laborgeraete™
3042 |
130 mm |
3.33€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Courbe | |
Nickel-plated Steel | |
Forceps |