Learn More
Pièces de nickel, 99,9+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
64.92€ - 106.53€
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11366567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000434.22
100 g
64.92€
100g
11356567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000434.30
250 g
106.53€
250g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Spécification
Nickel pieces
(Base des métaux)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
≥99.9%
Pièces
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H351-H317
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Nickel pieces
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .