Learn More
Naphthénate de nickel, Ni 5-12 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15461537
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel naphthenate
CAS 61788-71-4
Couleur Vert
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C22H14NiO4
Numéro MDL MFCD00147723
Numéro UN UN3082
Synonyme nickel naphthenate, naphthenic acids, nickel salts, nickel 2+ bis 2-naphthoate, nickel ii naphthenate, approx in toluene ni
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI UIEKYBOPAVTZKW-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].[Ni+2]
Nom IUPAC naphtalène-2-carboxylate ;nickel(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 401.043
CID PubChem 14647680
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 5 to 12%