Learn More
Oxyde de molybdène de nickel, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14177-55-0 |
---|---|
Formule moléculaire | MoNiO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.639 |
Numéro MDL | MFCD00016255 |
Clé InChI | NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+ |
CID PubChem | 84241 |
Nom IUPAC | dioxido(dioxo)molybdène ; nickel(2+) |
SMILES | [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089938.14 |
25 g |
52.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089938.22 |
100 g |
246.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel molybdenum oxide is used as catalyst in petroleum industry for the oil fraction like naptha, kerosene and diesel. It is also used extensively as a chemical intermediate for catalytic purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14177-55-0 | |
218.639 | |
NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N | |
84241 | |
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
MoNiO4 | |
MFCD00016255 | |
molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+ | |
dioxido(dioxo)molybdène ; nickel(2+) |
Spécification
Nickel molybdenum oxide | |
Poudre | |
MFCD00016255 | |
Soluble in water (4652mg/L at 20C). | |
[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
218.639 | |
218.65 | |
Odorless |
14177-55-0 | |
MoNiO4 | |
molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+ | |
NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N | |
dioxido(dioxo)molybdène ; nickel(2+) | |
84241 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 238-034-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only