Learn More
Feuille de molybdène en fer nickel, épaisseur 0,102 mm (0,004 po), hybridé, Thermo Scientific Chemicals
Forme : environ 40,1g / 150 x 300 mm
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Code produit. 15436735
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nickel Iron Molybdenum foil
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
MFCD09910537
Insoluble in water.
Feuille
0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Ni:Fe:Mo
150 x 300 mm
≈40.1g/150x300mm