Learn More
Feuille de molybdène en fer nickel, épaisseur 0,102 mm (0,004 po), hybridé, Thermo Scientific Chemicals
Forme : environ 40,1g / 150 x 300 mm
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.@O
Description
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nickel Iron Molybdenum foil | |
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% | |
MFCD09910537 | |
Insoluble aq. soln.. | |
Feuille |
0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed | |
Ni:Fe:Mo | |
300 x 600 mm | |
∼40.1 g/150 x 300 mm |
Sécurité et traitement
- Nickel Iron Molybdenum foil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel
RUO – Research Use Only