Learn More
Feuille de molybdène, cuivre, fer, nickel, 0,125 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridée (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Alliage pour blindage magnétique
130.65€ - 344.72€
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Note relative au nom 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Numéro MDL MFCD02684505
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11355677
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043399.FL
75 x 75 mm
130.65€
1 pièce
11365677
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043399.GT
150 x 150 mm
344.72€
1 pièce
Description
Description
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Insoluble in water.
0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
MFCD02684505
Feuille
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel