Learn More
Tétrafluoroborate de nickel(II) hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10405862
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15684-36-3, 14708-14-6
Formule moléculaire B2F8H12NiO6
Poids moléculaire (g/mol) 340.39
Numéro MDL MFCD00150259
Clé InChI BFFWGFMAXHCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate, nickel ii ditetrafluoroborate hexahydrate, nickel 2+ ditetrafluoroborate hexahydrate, borate 1-,tetrafluoro-, nickel 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci, 2bf4.ni.6h2o, nickel ii tetrafluoroboratehexahydrate, nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate 100g, nickel 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, nickel 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate
CID PubChem 177615
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Couleur Bleu-vert
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire Ni(BF4)2·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Nom IUPAC nickel(2+);ditétrafluoroborate;hexahydraté
Poids de la formule 340.39
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.