Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, très pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10568810
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 10101-97-0
Formule moléculaire H12NiO10S
Poids moléculaire (g/mol) 262.839
Numéro MDL 149813
Clé InChI RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
CID PubChem 5284429
ChEBI CHEBI:53437
Nom IUPAC sulfate de nickel(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spécification
Point de fusion 53°C
Couleur Bleu-vert
pH 4 to 6
Forme physique Cristallin solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 262.85g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) sulfate,hexahydrate (1:2:6),Nickel sulfate