Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, ACS, 98,0 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 325.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H12NiO10S |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.839 |
Numéro MDL | MFCD00149813 |
Clé InChI | RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 |
CID PubChem | 5284429 |
ChEBI | CHEBI:53437 |
Nom IUPAC | sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036336.22 |
100 g |
37.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036336.36 |
500 g |
79.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363418
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036336.A4 |
2.5 kg |
325.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is the precursor material for Ni electroplating. It is applied in biochemistry and also employed as a calibrant for magnetic susceptibility measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10101-97-0 | |
262.839 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
5284429 | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
H12NiO10S | |
MFCD00149813 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
CHEBI:53437 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Spécification
Nickel (II) Sulfate Hexahydrate | |
10101-97-0 | |
Poudre | |
H12NiO10S | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté | |
5284429 | |
262.86 (154.77 Anhydrous) | |
2.07 |
For analysis ACS | |
Bleu | |
98% min. | |
MFCD00149813 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and methanol | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
262.839 | |
CHEBI:53437 | |
ACS |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H332-H334-H335-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-104-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only