Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
En placage nickel, comme mordant pour la teinture et l’impression de textiles
67.23€ - 152.76€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H12NiO10S |
Poids moléculaire (g/mol) | 262.839 |
Numéro MDL | MFCD00149813 |
Clé InChI | RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 |
CID PubChem | 5284429 |
ChEBI | CHEBI:53437 |
Nom IUPAC | sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012514.36 |
500 g |
67.23€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371839
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012514.A3 |
2 kg |
152.76€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10101-97-0 | |
262.839 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
5284429 | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté |
H12NiO10S | |
MFCD00149813 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
CHEBI:53437 | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] |
Spécification
Nickel(II) sulfate hexahydrate | |
Cristalline | |
H12NiO10S | |
MFCD00149813 | |
14,6517 | |
Very soluble in water,ethanol,ammonia. | |
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2] | |
262.839 | |
CHEBI:53437 | |
98% |
10101-97-0 | |
98% | |
NiSO4·6H2O | |
UN3288 | |
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928 | |
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de nickel(2+) hexahydraté | |
5284429 | |
262.86 (154.77 Anhydrous) | |
2.07 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H315-H317
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H332-H334-H335-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-104-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QR9600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel(II) sulfate hexahydrate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche