Learn More
Sulfate de nickel(II) heptahydraté, pour analyse, pour placage au nickel, DIN 50970, Thermo Scientific Chemicals
51.66€ - 142.71€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-98-1, 7786-81-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H14NiO11S |
Poids moléculaire (g/mol) | 280.85 |
Numéro MDL | MFCD00149814 |
Clé InChI | OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7 |
CID PubChem | 61474 |
ChEBI | CHEBI:53504 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10055413
|
Thermo Scientific Acros
270552500 |
250 g | Flacon en plastique |
51.66€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10267690
|
Thermo Scientific Acros
270550010 |
1 kg | Flacon en plastique |
142.71€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10101-98-1, 7786-81-4 | |
280.85 | |
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L | |
61474 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H14NiO11S | |
MFCD00149814 | |
nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7 | |
CHEBI:53504 |
Spécification
Nickel(II) sulfate heptahydrate | |
Vert | |
H14NiO11S | |
MFCD00149814 | |
nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7 | |
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L | |
Nickel(2+) ; sulfate ; heptahydraté | |
61474 | |
280.88 | |
Analytique |
10101-98-1, 7786-81-4 | |
Cristaux ou poudre ressemblant à des aiguilles | |
NiSO4·7H2O | |
15, 6602 | |
Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether | |
O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
280.85 | |
CHEBI:53504 | |
20 to 21% (Ni) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Risque avéré d’effets graves pour les organes par une exposition prolongée ou répétée.
Provoque une irritation cutanée.
M
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
Mention d’avertissement GHS :danger
- Nickel(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.