Learn More
Sulfamate de nickel(II), solution aq. 50 % p/p, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Placage Nickel
48.50€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13770-89-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H4N2NiO6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.85 |
Numéro MDL | MFCD00137261 |
Clé InChI | KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci |
CID PubChem | 83720 |
Nom IUPAC | nickel(2+) disulfamate |
SMILES | [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040501.K2 |
1 L |
48.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450281
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040501.8M |
2 x 2.5 L |
162.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel plating Nickel(II) sulfamate is used for electroplating and as a surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13770-89-3 | |
250.85 | |
KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L | |
83720 | |
[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O |
H4N2NiO6S2 | |
MFCD00137261 | |
nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci | |
nickel(2+) disulfamate |
Spécification
Nickel(II) sulfamate | |
Vert | |
H4N2NiO6S2 | |
MFCD00137261 | |
nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci | |
KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L | |
nickel(2+) disulfamate | |
83720 | |
Réactif | |
Odorless |
13770-89-3 | |
Liquide | |
Ni(SO3NH2)2 | |
UN3082 | |
Miscible with water,immiscible with ether,acetone. | |
[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O | |
250.85 | |
250.86 (Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-396-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only