Learn More
Perchlorate de nickel(II) hydraté, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 744.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13637-71-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2NiO8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.59 |
Numéro MDL | MFCD00149804 |
Clé InChI | ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2 |
CID PubChem | 26158 |
SMILES | [Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418420
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044316.09 |
10 g |
67.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428420
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044316.18 |
50 g |
237.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438420
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044316.30 |
250 g | |||||||
Description
Applied as a starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13637-71-3 | |
257.59 | |
ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L | |
26158 |
Cl2NiO8 | |
MFCD00149804 | |
nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2 | |
[Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
Nickel (II) perchlorate hydrate | |
13637-71-3 | |
Cristalline | |
Cl2NiO8 | |
MFCD00149804 | |
nickel perchlorate, unii-bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt, nickel ii perchlorate, nickel 2+ diperchlorate, bq8a24mezo, perchloric acid, nickel 2+ salt 2:1, nickelous perchlorate, perchloric acid, nickel salt, nickel perchlorate ni clo4 2 | |
ZLQBNKOPBDZKDP-UHFFFAOYSA-L | |
diperchlorate de nickel(2+) | |
26158 | |
99.998% | |
1.55 |
140°C | |
Vert | |
(Base des métaux) | |
Ni(ClO4)2·xH2O | |
UN1481 | |
Very soluble in water. Soluble in many organic solvents. | |
[Ni++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
257.59 | |
257.59 (Anhydrous) | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H334-H350-H360-H372-H341-H314-H318-H317
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H317-H334-H335-H341-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-124-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SC9550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only