Learn More
Oxyde de nickel(II), 97 %, réactif, poudre, Thermo Scientific Chemicals
49.50€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | NiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.69 |
Numéro MDL | MFCD00011145 |
Clé InChI | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
CID PubChem | 14805 |
Nom IUPAC | oxonickel |
SMILES | O=[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10126763
|
Thermo Scientific Acros
415581000 |
100 g | Flacon en verre |
49.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10740292
|
Thermo Scientific Acros
415585000 |
500 g | Flacon en verre |
163.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-99-1 | |
74.69 | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
14805 | |
O=[Ni] |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
oxonickel |
Spécification
Nickel(II) oxide | |
97% | |
Vert | |
100.0 | |
96% min. (Complexometry) | |
NiO | |
15, 6597 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide | |
O=[Ni] | |
74.69 | |
74.7 | |
6.67 |
1960°C | |
1313-99-1 | |
96.0 | |
Poudre | |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
oxonickel | |
14805 | |
97% | |
6.6700g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QR8400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Nickel(II) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only