Learn More
Oxyde de nickel(II), pur, noir, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1960°C |
CAS | 1313-99-1 |
Couleur | Noir |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | NiO |
Numéro MDL | MFCD00011145 |
Synonyme | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
Clé InChI | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[Ni] |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel(II) oxide
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.