Learn More
Oxyde de nickel(II), noir, Ni 76 % (contient du Ni2O3), Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 362.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | NiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.69 |
Numéro MDL | MFCD00011145 |
Clé InChI | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
CID PubChem | 14805 |
Nom IUPAC | oxonickel |
SMILES | O=[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087302.30 |
250 g |
103.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087302.A1 |
1 kg |
362.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel(II) oxide is used in fuel cell electrodes, storage batteries, electronic circuit boards, electrical ceramics, and as a pigment for ceramics and glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-99-1 | |
74.69 | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
14805 | |
O=[Ni] |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
oxonickel |
Spécification
Nickel (II) oxide | |
1313-99-1 | |
Poudre | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
oxonickel | |
14805 | |
Ni 76%, (contains Ni2O3) | |
6.67 g/mL |
1984°C | |
Noir | |
NiO | |
14,6512 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
O=[Ni] | |
74.69 | |
74.71 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QR8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only