Learn More
Oxyde de nickel(II), noir, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
28.60€ - 574.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | NiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.69 |
Numéro MDL | MFCD00011145 |
Clé InChI | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
CID PubChem | 14805 |
Nom IUPAC | oxonickel |
SMILES | O=[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10501091
|
Thermo Scientific Acros
223120050 |
5 g | Flacon en verre |
28.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318550
|
Thermo Scientific Acros
223121000 |
100 g | Flacon en verre |
33.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10471261
|
Thermo Scientific Acros
223125000 |
500 g | Flacon en verre |
136.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10300744
|
Thermo Scientific Acros
223120025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
574.00€
2.50kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-99-1 | |
74.69 | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
14805 | |
O=[Ni] |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
oxonickel |
Spécification
Nickel(II) oxide, black | |
76% Ni | |
Noir-gris | |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
oxonickel | |
14805 | |
75 to 77% (Ni) | |
6.6700g/mL |
1960°C | |
1313-99-1 | |
Poudre | |
NiO | |
15, 6597 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide | |
O=[Ni] | |
74.69 | |
74.7 | |
6.67 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QR8400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only