Learn More
Oxyde de nickel(II), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331739
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
It is used in nickel-iron battery (Edison Battery) and fuel cells. It is a precursor for many nickel salts and nickel alloys including nickel-steel allys, for example invar and elinvar. It is used in electrochromic devices, frits, ferrites, and porcelain glazes. It also serves as a hydrogenation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-99-1
Formule moléculaire NiO
Poids moléculaire (g/mol) 74.69
Numéro MDL MFCD00011145
Clé InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
CID PubChem 14805
Nom IUPAC oxonickel
SMILES O=[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) oxide
Point de fusion 1984°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide.
Poids de la formule 74.71
Densité 6.67 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel oxide