Learn More
Oxyde de nickel(II), 99,99 % (à base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
51.90€ - 471.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | NiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.69 |
Numéro MDL | MFCD00011145 |
Clé InChI | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
CID PubChem | 14805 |
Nom IUPAC | oxonickel |
SMILES | O=[Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010819.06 |
5 g |
51.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010819.14 |
25 g |
182.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010819.22 |
100 g |
471.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel (II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery, and also used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-99-1 | |
74.69 | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
14805 | |
O=[Ni] |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
oxonickel |
Spécification
Nickel(II) oxide | |
Puratronic™ | |
Vert | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
oxonickel | |
14805 | |
99.998% | |
6.67 |
1984°C | |
1313-99-1 | |
Poudre | |
NiO | |
14,6512 | |
Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water. | |
O=[Ni] | |
74.69 | |
74.71 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H372-H317 ;
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QR8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only