Learn More
Nitrate de nickel(II) hexahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
84.70€ - 912.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13478-00-7, 13138-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N2NiO12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 290.79 |
Numéro MDL | MFCD00149805 |
Clé InChI | AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6 |
CID PubChem | 61630 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10401651
|
Thermo Scientific Acros
223155000 |
500 g | Flacon en plastique |
84.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10791804
|
Thermo Scientific Acros
223150025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
296.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488478
|
Thermo Scientific Acros
223150100 |
10 kg | Récipient en plastique |
912.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
13478-00-7, 13138-45-9 | |
290.79 | |
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N | |
61630 |
H12N2NiO12 | |
MFCD00149805 | |
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6 | |
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
137.0°C | |
56.7°C | |
13478-00-7, 13138-45-9 | |
98.5 | |
Poudre cristalline | |
H12N2NiO12 | |
MFCD00149805 | |
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6 | |
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N | |
Dinitrate de nickel(2+);hexahydraté | |
61630 | |
99% | |
2.05 |
Nickel(II) nitrate hexahydrate | |
99% | |
Bleu à vert | |
100.0 | |
98.5% min. (Complexometry) | |
Ni(NO3)2·6H2O | |
15,6598 | |
Solubility in water: 940g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
290.79 | |
290.8 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut nuire au fœtus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes par une exposition prolongée ou répétée.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Garder sous clef.
Éviter le rejet dans l’e
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : QR7300000
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
RUO – Research Use Only