Learn More
lactate de nickel (II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.92€ - 261.30€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C6H10NiO6·4H2O
Numéro MDL MFCD02683106
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470038
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23643.14
25 g
23.92€
25g
11480038
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23643.22
100 g
65.93€
100g
11490038
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23643.36
500 g
261.30€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
C6H10NiO6·4H2O
MFCD02683106
Spécification
Nickel(II) lactate tetrahydrate
MFCD02683106
308.91 (236.85 Anhydrous)
C6H10NiO6·4H2O
UN3077
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante