Learn More
Iodure de nickel(II) anhydre, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13462-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | I2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 312.502 |
Numéro MDL | MFCD00016264 |
Clé InChI | BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder |
CID PubChem | 26038 |
Nom IUPAC | diiodonickel |
SMILES | [Ni](I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022893.06 |
5 g |
55.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022893.14 |
25 g |
185.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel(II) iodide serves as a catalyst in carbonylation reactions. It is also used as a reagent in organic synthesis, especially in conjunction with samarium(II) iodide. It plays an important role in homogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13462-90-3 | |
312.502 | |
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L | |
26038 | |
[Ni](I)I |
I2Ni | |
MFCD00016264 | |
nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder | |
diiodonickel |
Spécification
Nickel(II) iodide | |
Anhydrous | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016264 | |
nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder | |
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L | |
diiodonickel | |
26038 | |
99.5% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
797°C | |
13462-90-3 | |
I2Ni | |
UN3077 | |
Soluble in water and alcohols. | |
[Ni](I)I | |
312.502 | |
312.51 | |
Odorless | |
5.834 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-666-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only