Learn More
Formate de nickel(II) dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Pour les préparations à base de nickel comme catalyseur
46.23€ - 385.92€
Identifiants chimiques
CAS | 15694-70-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni(HCO2)2·2H2O |
Numéro MDL | MFCD00153034 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013801.22 |
100 g |
46.23€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013801.36 |
500 g |
123.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013801.A3 |
2 kg |
385.92€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15694-70-9 | |
Ni(HCO2)2·2H2O | |
MFCD00153034 |
Spécification
Nickel(II) formate dihydrate | |
15694-70-9 | |
Poudre | |
MFCD00153034 | |
184.77 (148.74 Anhydrous) | |
In the range 180° to 200°C decomposes to Ni,CO,CO2 |
130°C to 140°C-2H2O | |
Vert | |
Ni(HCO2)2·2H2O | |
In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water | |
Green powder | |
2.15 g/cm3 |
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 222-101-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante