Learn More
Fluorure de nickel(II) tétrahydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.50€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS 13940-83-5
Numéro MDL MFCD00016263
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11337737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014132.18
50 g
52.50€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11347737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014132.30
250 g
151.00€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Nickel(II) fluoride tetrahydrate is used in surface treatment of aluminum profile and printing ink making, fluorescence lamp, fluidizer and catalyzer for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13940-83-5
MFCD00016263
Spécification
Nickel(II) fluoride tetrahydrate
Poudre
UN3288
168.77 (96.71 Anhydrous)
Odorless
13940-83-5
MFCD00016263
Soluble in water,inorganic acid.
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-071-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante