Learn More
Chlorure de nickel(II), ultra-sec, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
152.76€ - 1513.53€
Identifiants chimiques
CAS | 7718-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.593 |
Numéro MDL | MFCD00011142 |
Clé InChI | QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24385 |
ChEBI | CHEBI:34887 |
Nom IUPAC | dichloronickel |
SMILES | Cl[Ni]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035713.06 |
5 g |
152.76€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035713.14 |
25 g |
559.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035713.22 |
100 g |
1513.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7718-54-9 | |
129.593 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:34887 | |
Cl[Ni]Cl |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
24385 | |
dichloronickel |
Spécification
Nickel(II) chloride | |
7718-54-9 | |
Poudre | |
Cl2Ni | |
Soluble in water. | |
Cl[Ni]Cl | |
129.593 | |
CHEBI:34887 | |
Odorless | |
Yellow to orange powder | |
3.55 |
1001°C | |
Jaune à orange | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011142 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
dichloronickel | |
24385 | |
129.6 | |
Hygroscopic | |
1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante