Learn More
Hexahydrate de chlorure de nickel(II), puriss. p.a., ≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Puriss. p.a., ≥ 98 %
280.38€ - 550.23€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15623460
|
Honeywell-Fluka
31462-1KG |
1 kg | Flacon poly |
280.38€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15633460
|
Honeywell-Fluka
31462-2.5KG |
2.5 kg | Flacon poly |
550.23€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7791-20-0 | |
MFCD00149809 |
Spécification
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate | |
7791-20-0 | |
MFCD00149809 | |
237.69g/mol | |
puriss. p.a. |
80°C | |
NiCl2 · 6H2O | |
UN3288 | |
≥98% | |
3.550g/cm3 |
Sécurité et traitement
Phrase manquante - N15.00950417-P201-P260-P280-P304 + P340 + P312-P308 + P313
H301 + H331-H315-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372-H410
missing translation for 'dotInformation' : Classe 6.1 - PG 3 - EHS - RQ - Solide toxique, inorganique, N.S.A., HI : tous
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6480000