Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, Puratronic, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
197.00€ - 628.00€
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Numéro MDL MFCD00149809
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11374878
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043185.14
25 g
197.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11384878
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043185.22
100 g
628.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Used in the manufacture of all kinds of nickel compounds, preservatives and chemical reaction catalyst. Also used in electroplating, analytical chemistry, used for analysis reagent and in gas masks to absorb NH3. It has also been utilized in environmental studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7791-20-0
Cl2Ni·6H2O
MFCD00149809
Spécification
Nickel(II) chloride hexahydrate
7791-20-0
Cristalline
Cl2Ni·6H2O
Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Odorless
140°C-H2O
Vert
99.999% (Metals Basis)
MFCD00149809
237.71 (129.60 Anhydrous)
1.92
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6480000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante