Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10316290
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Numéro MDL 149809
Spécification
Couleur Vert
pH 4 to 6
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 237.71g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 615.6