Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
72.20€ - 643.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-20-0, 7718-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni·6H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.71 |
Numéro MDL | MFCD00149809 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10626592
|
Thermo Scientific Acros
193570050 |
5 g | Flacon en verre |
72.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696772
|
Thermo Scientific Acros
193570250 |
25 g | Flacon en verre |
230.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10137753
|
Thermo Scientific Acros
193571000 |
100 g | Flacon en verre |
643.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7791-20-0, 7718-54-9 | |
Cl2Ni·6H2O | |
237.71 | |
MFCD00149809 |
Spécification
Nickel(II) chloride hexahydrate | |
100.0 | |
Solution | |
Cl2Ni·6H2O | |
MFCD00149809 | |
15, 6590 | |
237.71 | |
99.999% |
7791-20-0, 7718-54-9 | |
100.0 | |
99.999% | |
NiCl2·6H2O | |
14,351; 15,96; 17,86 | |
Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol | |
237.71 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Se procurer les instructions avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Éviter
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only