Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696772
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0, 7718-54-9
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 237.71
Numéro MDL MFCD00149809
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hexahydrate
% min. CAS 100.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Solution
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15, 6590
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Poids de la formule 237.71
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces