Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.90€ - 480.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-20-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni·6H2O |
Numéro MDL | MFCD00149809 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
053131.18 |
50 g |
50.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
053131.30 |
250 g |
133.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
053131.A1 |
1 kg |
480.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
7791-20-0 | |
Cl2Ni·6H2O | |
MFCD00149809 |
Spécification
Nickel(II) chloride hexahydrate | |
7791-20-0 | |
Cristalline | |
Cl2Ni·6H2O | |
Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide. | |
Odorless |
140°C-H2O | |
Vert | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00149809 | |
237.71 (129.60 Anhydrous) | |
1.92 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6480000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only