Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11456947
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Nickel(II) chloride is used in electroplating and as a catalyst for organic conversions, for example in chemo-selective thioacetalization of aldehydes. In combination with lithium aluminum hydride, it serves as a reducing agent for alkenes, alkynes, and organic halides; it can cleave N-O bond and open epoxides. It is used to prepare a wide array of complexes since water ligands can be easily replaced by amines, thioether, ammonia, and thiolates. It is a precursor to several nickel-phosphine complexes, such as bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride, which are used in alkyne trimerizations, carbonylations, and as catalysts in organic reactions such as Suzuki-Miyaura cross coupling reactions as an alternative to palladium(0) catalysts. It is the precursor to acetylacetonate complex of Ni, used for producing 1,5-cyclooctadiene complex, an important reagent in organonickel chemistry. It can be used to prepare the sandwich compound nickelocene through dimethoxyethane complex of nickel chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de nickel(II) est utilisé dans la galvanoplastie et comme catalyseur pour les conversions organiques, par exemple dans la thioacétalisation chimio-sélective des aldéhydes. Associé à de l’hydrure d’aluminium au lithium, il sert d’agent réducteur pour les alcènes, les alcynes et les halogénures organiques ; il peut cliver la liaison N-O et les époxydes ouverts. Il est utilisé pour préparer un large éventail de complexes, car les ligands d’eau peuvent être facilement remplacés par des amines, du thioéther, de l’ammoniac et des thiolates. C’est un précurseur de plusieurs complexes nickel-phosphine, tels que le chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel(II), qui sont utilisés dans les trimérisations alcynes, les carbonylations et comme catalyseurs dans des réactions organiques telles que les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura comme alternative aux catalyseurs au palladium(0). C’est le précurseur du complexe acétylacétonate de Ni, utilisé pour produire le complexe de 1,5-cyclooctadiène, un réactif important dans la chimie des organonickels. Il peut être utilisé pour préparer le composé sandwich nickelocène par le biais du complexe diméthoxyéthane du chlorure de nickel.
Remarques
Conserver à l’écart des substances incompatibles telles que les peroxydes, les acides forts et le potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Numéro MDL MFCD00149809
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hexahydrate
Point de fusion 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Quantité 1000 g
Formule linéaire NiCl2·6H2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6505
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Poids de la formule 237.71 (129.60 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 1.92
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.