Learn More
Chlorure de nickel(II), anhydre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
166.00€ - 633.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7718-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.593 |
Numéro MDL | MFCD00011142 |
Clé InChI | QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24385 |
ChEBI | CHEBI:34887 |
Nom IUPAC | dichloronickel |
SMILES | Cl[Ni]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043441.06 |
5 g |
166.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043441.14 |
25 g |
633.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel(II) chloride is used in electroplating, electroforming ,electroless plating, tea and coffee plantation, dye mordant. It is also used in semiconducting metal-containing polymer synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7718-54-9 | |
129.593 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:34887 | |
Cl[Ni]Cl |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
24385 | |
dichloronickel |
Spécification
Nickel (II) chloride | |
Anhydrous | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
NiCl2 | |
UN3288 | |
It is soluble in water,ethylene glycol,ethanol, ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonia, nitric acid. | |
Cl[Ni]Cl | |
129.593 | |
CHEBI:34887 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
1,001°C | |
7718-54-9 | |
Poudre cristalline | |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
14,6505 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
dichloronickel | |
24385 | |
129.6 | |
Odorless | |
3.55 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331-H334-H350-H360-H372-H341-H315-H317
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only