Learn More
Chlorure de nickel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10222463
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Chlorure de nickel (II), 98 %, Cl2Ni, numéro CAS-7718-54-9, 250 g, 97,5 % min. (Argentométrie), 100,0, CHEBI: 34887, Marron à orange, 231-743-, 129,6, Mot de signal GHS : danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7718-54-9
Numéro MDL MFCD00011142
Clé InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24385
ChEBI CHEBI:34887
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride
Point de fusion 1001.0°C
Couleur Marron à orange
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule moléculaire Cl2Ni
Formule linéaire NiCl2
Merck Index 15, 6590
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
SMILES Cl[Ni]Cl
Nom IUPAC dichloronickel
Poids moléculaire (g/mol) 129.6
Poids de la formule 129.6
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.