Learn More
Chlorure de nickel(II), 99,99 %, (base de métaux à l’état de traces), anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 564.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7718-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.6 |
Numéro MDL | MFCD00011142 |
Clé InChI | QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L |
CID PubChem | 24385 |
ChEBI | CHEBI:34887 |
Nom IUPAC | dichloronickel |
SMILES | Cl[Ni]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10188372
|
Thermo Scientific Acros
378350050 |
5 g | Flacon en verre |
165.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10311863
|
Thermo Scientific
378350250 |
25 g | Flacon en verre |
564.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
7718-54-9 | |
129.6 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:34887 | |
Cl[Ni]Cl |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
24385 | |
dichloronickel |
Spécification
Nickel(II) chloride | |
7718-54-9 | |
Liquide | |
Cl2Ni | |
MFCD00011142 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
Cl[Ni]Cl | |
129.6 | |
CHEBI:34887 | |
99.99% |
1001.0°C | |
Marron à jaune | |
44.6 to 46% (Ni) (Complexometry) | |
NiCl2 | |
15, 6590 | |
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L | |
dichloronickel | |
24385 | |
129.6 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.<br
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :En cas de difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-
- Nickel(II) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only