Learn More
Hydrate d’hydroxyde de carbonate de nickel(II), pour analyse, (ca 45 -47 % Ni), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10360644
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39430-27-8, 65405-96-1
Formule moléculaire CH4Ni3O7·xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 304.11
Numéro MDL MFCD00150262
Synonyme Basic nickel carbonate
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate
Note relative au nom ca 45-47% Ni, For analysis
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire 2Ni(OH)2·xH2O
Merck Index 13, 6527
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids
Poids de la formule 304.11
Pourcentage de pureté ≥45% (NI)
Qualité Analytique