Learn More
Carbonate de nickel(II) (basique) hydraté, généralement 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Ajusteur de pH pour placage nickel, catalyseurs, couleurs et glaçures en céramique
60.30€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 155775-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4Ni3O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 304.12 |
Numéro MDL | MFCD00016262 |
Clé InChI | ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis |
CID PubChem | 86176052 |
Nom IUPAC | nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040106.30 |
250 g |
60.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040106.A1 |
1 kg |
131.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
155775-31-8 | |
304.12 | |
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H | |
86176052 | |
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O |
CH4Ni3O7 | |
MFCD00016262 | |
nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis | |
nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté |
Spécification
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate | |
Vert | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00016262 | |
Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O | |
304.12 | |
304.18 (Anhydrous) | |
Green powder |
155775-31-8 | |
Poudre | |
CH4Ni3O7 | |
nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis | |
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H | |
nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydraté | |
86176052 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-408-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6260000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only