Learn More
Bromure de nickel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.88€ - 365.82€
Identifiants chimiques
CAS | 13462-88-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.53 |
Numéro MDL | MFCD00011141 |
Clé InChI | IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous |
CID PubChem | 278492 |
Nom IUPAC | Dibromonickel |
SMILES | [Ni](Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10096652
|
Thermo Scientific Acros
203360100 |
10 g | Flacon en verre |
35.88€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276590
|
Thermo Scientific Acros
203360500 |
50 g | Flacon en verre |
106.53€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10698824
|
Thermo Scientific Acros
203362500 |
250 g | Flacon en verre |
365.82€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13462-88-9 | |
218.53 | |
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L | |
278492 | |
[Ni](Br)Br |
Br2Ni | |
MFCD00011141 | |
nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous | |
Dibromonickel |
Spécification
Nickel(II) bromide | |
13462-88-9 | |
98.5 | |
Poudre ou morceaux cristallins | |
Br2Ni | |
MFCD00011141 | |
15, 6587 | |
Solubility in water: 567g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether | |
[Ni](Br)Br | |
218.53 | |
218.53 |
963.0°C | |
Marron | |
100.0 | |
98.5% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
NiBr2 | |
04,351 | |
nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous | |
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L | |
Dibromonickel | |
278492 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Peut nuire au fœtus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés resp
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Se procurer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-665-
- Nickel(II) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.