Learn More
Toile en nickel, maille 20 tissée à partir d’un fil de 0,18 mm (0,007 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
278.39€ - 431.15€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ni |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.69 |
Numéro MDL | MFCD00011137 MFCD06798735 |
Clé InChI | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
CID PubChem | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
Nom IUPAC | nickel |
SMILES | [Ni] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400241
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039704.0S |
850 x 425 mm |
278.39€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334667
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039704.WO |
850 x 850 mm |
431.15€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Spécification
Nickel gauze | |
7440-02-0 | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
20 Mesh | |
Toile métallique |
Woven from 0.18mm (0.007 in.) dia. wire | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H372-H351-H317
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only