Learn More
Paillettes de nickel, maille -325, 0,37 micron d’épaisseur, théoriquement 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361319
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-02-0
Formule moléculaire Ni
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Nom IUPAC nickel
SMILES [Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel flake
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.8% (typically)
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Granulométrie 0.37 Micron thick
Forme Paillettes