Learn More
Nickel Electro™ Cuvette d’évaporation en nickel avec bec verseur
Évaporez les solutions avec une capsule d’évaporation en nickel à fond rond. La cuvette d’évaporation en nickel Nickel Electro™ avec bec verseur se présente en diverses capacités pour s’adapter au volume de solution.
Marque: Nickel Electro™ 718
Includes: CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires : BottomShape,Material,dimProductType
Description
- Surface lisse
- Fond rond
- Non magnétique
- Avec bec verseur
- Teneur en nickel de 99,6 %
- Conditionnement en boîtes de 5
Sans zones creuses, fond rond, bec verseur
Spécification
Rond | |
Nickel | |
Bol d’évaporation | |
100 mm |
250 ml | |
Rond | |
40 mm |