Learn More
Nickel Electro™ Cuvette d’évaporation en nickel avec bec verseur
Évaporez les solutions avec une capsule d’évaporation en nickel à fond rond. La cuvette d’évaporation en nickel Nickel Electro™ avec bec verseur se présente en diverses capacités pour s’adapter au volume de solution.
Marque:  Nickel Electro™ 715
Code produit. 12727366
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires : BottomShape,Material,dimProductType
Description
Description
  • Surface lisse
  • Fond rond
  • Non magnétique
  • Avec bec verseur
  • Teneur en nickel de 99,6 %
  • Conditionnement en boîtes de 5
Sans zones creuses, fond rond, bec verseur
Spécification
Spécification
Rond
Nickel
Bol d’évaporation
30 mm
50 ml
Rond
Bec verseur
60 mm