Learn More
Bochem™ Creusets en nickel
81.60€ - 112.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10209170
|
Bochem™
8125 |
50 ml |
81.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10510252
|
Bochem™
8126 |
70mL |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10284601
|
Bochem™
8127 |
130mL |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Nickel | |
Creuset |