Learn More
Nickel Electro™ Couvercle de creuset en nickel
Ajoutez à un creuset en nickel un couvercle plat présentant une dépression pour le centrage et une extension sur un côté qui sert de poignée. Le couvercle de creuset en nickel Nickel Electro™ est proposé dans diverses tailles pour s’adapter aux dimensions du creuset utilisé.
8.30€ - 9.35€
Spécification
Matériau | Nickel |
---|---|
Quantité | Each |
Autoclavable | Autoclavables |
Product Type Specs | Couvercle de creuset |
Includes: DiameterMetricOuter
Requires: Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459579
|
Nickel Electro™
45 |
25 mm |
8.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11469579
|
Nickel Electro™
46 |
30 mm |
9.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistant à la corrosion
- Ne doit pas être utilisé avec de l’acide nitrique
- Empêche les risques de projections de matières chaudes hors du creuset ouvert
- Remplacement économique du platine
Spécification
Nickel | |
Each | |
Autoclavables | |
Couvercle de creuset |